Documentos Principais
550248
Sigma-Aldrich
4,5-Dibromobenzene-1,2-diol
90%, technical grade
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.678,00
R$ 1.678,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.678,00
About This Item
Fórmula linear:
Br2C6H2(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
267.90
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
R$ 1.678,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
technical grade
Ensaio
90%
Formulário
powder, crystals or chunks
pf
111-116 °C (lit.)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cc(Br)c(Br)cc1O
InChI
1S/C6H4Br2O2/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2,9-10H
chave InChI
IOZHUUKIHMKXRG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)