640441
4-Bromo-1,2-diaminobenzene
97%
Sinônimo(s):
4-Bromo-2-aminoaniline, 4-Bromo-o-phenylenediamine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
65-69 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(Br)cc1N
InChI
1S/C6H7BrN2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H,8-9H2
chave InChI
WIHHVKUARKTSBU-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?