537543
Propylene glycol monomethyl ether acetate
99%
Sinônimo(s):
1,2-Propanediol monomethyl ether acetate, 1-Methoxy-2-propyl acetate, MPA, PGMEA, Propylene glycol methyl ether acetate
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
3.7 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99%
temperatura de autoignição
669 °F
Lim. expl.
13.1 %
índice de refração
n20/D 1.402 (lit.)
p.e.
145-146 °C (lit.)
densidade
0.970 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COCC(C)OC(C)=O
InChI
1S/C6H12O3/c1-5(4-8-3)9-6(2)7/h5H,4H2,1-3H3
chave InChI
LLHKCFNBLRBOGN-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... AR(367) , IMPDH2(3615) , NR3C1(2908) , PGR(5241)
Outras notas
substituído por
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
113.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
45.5 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?