Documentos Principais
82320
Sigma-Aldrich
(±)-Propylene oxide
puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
Sinônimo(s):
(±)-Methyloxirane, 1,2-Epoxypropane
Selecione um tamanho
250 ML
R$ 328,00
1 L
R$ 977,00
R$ 328,00
Disponível para enviar em14 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 ML
R$ 328,00
1 L
R$ 977,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H6O
Número CAS:
Peso molecular:
58.08
Beilstein:
79763
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 328,00
Disponível para enviar em14 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
densidade de vapor
2 (vs air)
pressão de vapor
29.43 psi ( 55 °C)
8.59 psi ( 20 °C)
grau
puriss. p.a.
Ensaio
≥99.5% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
1378 °F
Lim. expl.
37 %
Impurezas
≤0.1% water
resíduo de evaporação
≤0.005%
índice de refração
n20/D 1.366 (lit.)
n20/D 1.366
p.e.
34 °C (lit.)
pf
−112 °C (lit.)
densidade
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1CO1
InChI
1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3
chave InChI
GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
(±)-Propylene oxide (PPO) belongs to the class of monomers known as epoxides or oxiranes. It is used as a raw material in the preparation n of polyurethane foam and polyether polyols, which are used in the production of polyurethane elastomers, polyurethane plastics, adhesives, sealants, and coatings. These materials find applications in industries such as automotive, construction, electronics, and textiles. PPO-based polymers possess flexibility and elasticity as inherent properties, making them well-suited for applications that demand materials with excellent resilience, stretchability, and impact resistance. Additionally, PPO-derived polymers are biocompatible, which makes them suitable for applications in various fields such as biomedical engineering, drug delivery, and tissue engineering.[1][2][3]
Aplicação
Propylene oxide can be used as a starting material to synthesize:
  • Poly(3-hydroxybutyrate), a biodegradable and biocompatible polyester, by carbonylative polymerization.
  • Poly (propylene-ram-ε-caprolactone carbonate) (PPCL) and poly (propylene carbonate) (PPC), which are applicable as drug carriers.
Propylene oxide may be used in the production of polyether polyols, propylene glycols, propylene glycol ethers.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-36.4 °F - Equilibrium method
Ponto de fulgor (°C)
-38 °C - Equilibrium method
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Josep Casamada Ribot et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 46(37), 6971-6973 (2010-08-24)
The aqueous gelation of a quaternary ammonium oligo(propylene oxide)-based ionic liquid yields ion gels with a reverse thermoresponsive behavior (i.e., mechanical moduli and viscosity increase with temperature) and enhanced ionic conductivities.
Javix Thomas et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 17(16), 4582-4587 (2011-03-25)
Chirality recognition in the hydrogen-bonded glycidol···propylene oxide complex has been studied by using rotational spectroscopy and ab initio calculations. An extensive conformational search has been performed for this binary adduct at the MP2/6-311++G(d,p) level of theory and a total of
Sascha Brunke et al.
PLoS pathogens, 10(10), e1004478-e1004478 (2014-10-31)
Candida glabrata is one of the most common causes of candidemia, a life-threatening, systemic fungal infection, and is surpassed in frequency only by Candida albicans. Major factors contributing to the success of this opportunistic pathogen include its ability to readily
Aude Bouchet et al.
The Journal of organic chemistry, 76(10), 4178-4181 (2011-04-08)
ECD and NMR experiments show that the complexation of propylene oxide (PrO) within the cavity of an enantiopure water-soluble cryptophane 1 in NaOH solution is enantioselective and that the (R)-PrO@PP-1 diastereomer is more stable than the (S)-PrO@PP-1 diastereomer with a
Satoshi Toda et al.
Blood, 123(25), 3963-3971 (2014-03-25)
Definitive erythropoiesis takes place at erythroblastic islands, where erythroblasts proliferate and differentiate in association with central macrophages. At the final stage of erythropoiesis, pyrenocytes (nuclei surrounded by plasma membranes) are excluded from erythroblasts, expose phosphatidylserine (PtdSer), and are engulfed by