53706
Methyl butyrate
certified reference material, TraceCERT®
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.5 (vs air)
pressão de vapor
40 mmHg ( 30 °C)
linha de produto
TraceCERT®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Lim. expl.
3.5 %
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.385 (lit.)
pb
102-103 °C (lit.)
densidade
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
food and beverages
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(=O)OC
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4-5(6)7-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
UUIQMZJEGPQKFD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
14.0 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.