Documentos Principais
53527
Sigma-Aldrich
L-Homocysteine thiolactone hydrochloride
≥99.0% (TLC)
Sinônimo(s):
L-2-Amino-4-mercaptobutyric acid 1,4-thiolactone hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H7NOS · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
153.63
Beilstein:
3911455
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥99.0% (TLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D +22.5±1°, c = 2.5% in 5 M HCl
técnica(s)
LC/MS: suitable
cor
white
pf
185-191 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].N[C@H]1CCSC1=O
InChI
1S/C4H7NOS.ClH/c5-3-1-2-7-4(3)6;/h3H,1-2,5H2;1H/t3-;/m0./s1
chave InChI
ZSEGSUBKDDEALH-DFWYDOINSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)