Documentos Principais
52424
Millipore
Potato Infusion Powder for Biotechnology and Microbiology
for Biotechnology and Microbiology
Sinônimo(s):
PI Powder
About This Item
Código UNSPSC:
41106212
NACRES:
NA.74
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Potato Infusion Powder, suitable for microbiology, Component of media such as Potato Dextrose Agar (PDA)
fonte biológica
potato
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
amino-N, ≥2.0%
nitrogen content, ≥3.0%
condição de armazenamento
dry at room temperature
resíduo de ignição
≤22%
perda
≤8.0% loss on drying
pH
5.0-7.0 (25 °C, 2% in H2O)
solubilidade
H2O: 2%, clear to turbid (light yellow and light brown-yellow and light brown)
aplicação(ões)
microbiology
Descrição geral
Potato Infusion Powder is used for the preparations of various media like Potato Dextrose Agar (PDA). Potato Infusion Agar medium contains infusion of potato, beef extract and peptic digest of animal tissue which provide necessary nutrients required for the growth of bacterial, fungi, yeast, and molds.
Aplicação
Potato Infusion Powder is used for the large-scale cultivation of bacterial, fungi, yeast, and molds. In industrial fermentations it favors a high yield of biomass for antigen and vaccine preparation.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)