P2182
Potato Dextrose Agar
Recommended for the isolation of yeasts and molds, NutriSelect® Basic
Sinônimo(s):
PDA
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
potato
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Basic
pH
-5.6-25 °C
aplicação(ões)
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
sterility testing
temperatura de armazenamento
10-30°C
adequação
bacteria
molds
yeasts
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- The isolation and enumeration of yeasts and molds from food and dairy products
- Stimulating sporulation
- Maintaining stock cultures of fungi
- Differentiating various dermatophytes based on pigment production
Componentes
Dextrose - 20 g/L
Agar - 15 g/L
Outras notas
Nota de preparo
Nota de análise
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)