Key Documents
50639
Supelco
Myclobutanil
reference material
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H17ClN4
Número CAS:
Peso molecular:
288.78
Beilstein:
7138849
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grau
reference material
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(Cn1cncn1)(C#N)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C15H17ClN4/c1-2-3-8-15(9-17,10-20-12-18-11-19-20)13-4-6-14(16)7-5-13/h4-7,11-12H,2-3,8,10H2,1H3
chave InChI
HZJKXKUJVSEEFU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>212.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 100 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)