Documentos Principais
CRM40596
Supelco
Propargite
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinônimo(s):
2-(4-tert-Butylphenoxy)cyclohexyl 2-propynyl sulfite
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 1.257,00
R$ 1.257,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 1.257,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H26O4S
Número CAS:
Peso molecular:
350.47
Beilstein:
6934289
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 1.257,00
Check Cart for Availability
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1ccc(OC2CCCCC2OS(=O)OCC#C)cc1
InChI
1S/C19H26O4S/c1-5-14-21-24(20)23-18-9-7-6-8-17(18)22-16-12-10-15(11-13-16)19(2,3)4/h1,10-13,17-18H,6-9,14H2,2-4H3
chave InChI
ZYHMJXZULPZUED-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
160.5 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
71.4 °C - Pensky-Martens closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)