50070
Glycinamide hydrochloride
≥99.0% (AT)
Sinônimo(s):
2-Aminoacetamide hydrochloride, Aminoacetamide hydrochloride, Glycine amide hydrochloride
Ensaio
≥99.0% (AT)
forma
solid
pKa (20 °C)
8.20
solubilidade
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.5 M in H2O
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: 0.1
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NCC(N)=O
InChI
1S/C2H6N2O.ClH/c3-1-2(4)5;/h1,3H2,(H2,4,5);1H
chave InChI
WKNMKGVLOWGGOU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
It may be used in the synthesis of the following glycinamide-based imidazolidinones:
- (±)-2-(2-phenylpropyl)imidazolidin-4-one
- (±)-2-(2,4,4-trimethylpentyl)imidazolidin-4-one
- (±)-2-[(R)-2,6-dimethyl-5-heptenyl]imidazolidin-4-one
- (5R,6S,9R)-6-isopropyl-9-methyl-1,4-diazaspiro[4.5]decan-2-one
- (5S,6S,9R)-6-isopropyl-9-methyl-1,4-diazaspiro[4.5]decan-2-one
- (±)-2-methyl-2-pentylimidazolidin-4-one
- (±)-2-ethyl-2-(2-methylbutyl)imidazolidin-4-one
- (±)-2-(undecan-2-yl)imidazolidin-4-one
- (±)-2-pentylimidazolidin-4-one
- 2-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)imidazolidin-4-one
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?