Documentos
465666
Sigma-Aldrich
Magnesium
ReagentPlus®, powder, −325 mesh, 99.5% trace metals basis
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Mg
Número CAS:
Peso molecular:
24.31
Beilstein:
4948473
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141502
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
1 mmHg ( 621 °C)
Nível de qualidade
descrição
Metals basis purity
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99.5% trace metals basis
forma
powder
temperatura de autoignição
950 °F
adequação da reação
reagent type: reductant
resistividade
4.46 μΩ-cm, 20°C
tamanho de partícula
−325 mesh
pb
1090 °C (lit.)
pf
648 °C (lit.)
densidade
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Mg]
InChI
1S/Mg
chave InChI
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Magnesium is generally used in the preparation of various organomagnesium compounds such as Grignard reagents, that are widely used in organic synthesis.
It can also be used to catalyze Pinacol coupling, Reformatsky reaction and degradation of carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs).
Informações legais
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Pyr. Sol. 1 - Water-react 1
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
The Grignard Reagents.
Seyferth D
Organometallics, 28 (6), 1598-1605 (2009)
The quest for chiral Grignard reagents.
Hoffmann RW
Chemical Society Reviews, 32(4), 225-230 (2003)
Magnesium-induced pinacol coupling of aromatic aldehydes and ketones in water under ultrasound.
Li JT, et al.
Indian Journal of Chemistry, 43B, 196-198 (2004)
Magnesium: Annual survey covering the year 1971.
Blomberg C
Journal of Organometallic Chemistry, 45, 1-137 (1972)
Optimizing Reductive Degradation of PAHs Using Anhydrous Ethanol with Magnesium Catalyzed by Glacial Acetic Acid.
Al Shra?ah A, et al.
ACS Omega, 3(3), 3554-3561 (2018)
Artigos
Mechanochemical Effect of Severe Plastic Deformations: Metal Alloys, Hydrides and Molecular Solids