Documentos Principais
1.05815
Supelco
Magnesium
powder particle size about 0.06-0.3mm
Sinônimo(s):
Magnesium
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Mg
Número CAS:
Peso molecular:
24.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141502
Número do índice EC:
231-104-6
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.00013 hPa ( 325 °C)
Ensaio
≥98.5% (complexometric)
Formulário
solid
temperatura de autoignição
>450 °C
Impurezas
≤0.05% Substances insoluble in hydrochloric acid
p.e.
1107 °C/1013 hPa
pf
651 °C
densidade
1.74 g/cm3 at 20 °C
traços de cátion
Fe: ≤500 ppm
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
[Mg+2]
InChI
1S/Mg/q+2
chave InChI
JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (complexometric): ≥ 98.5 %
Substances insoluble in hydrochloric acid: ≤ 0.05 %
Fe (Iron): ≤ 500 ppm
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Pyr. Sol. 1 - Water-react 1
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3