46494
Nifuroxazide
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
5-Nitro-2-furaldehyde p-hydroxybenzoylhydrazone
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cc1)C(=O)N\N=C\c2ccc(o2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H9N3O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)12(17)14-13-7-10-5-6-11(20-10)15(18)19/h1-7,16H,(H,14,17)/b13-7+
chave InChI
YCWSUKQGVSGXJO-NTUHNPAUSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)