46430
2′-Fluoroacetophenone
purum, ≥97.0% (GC)
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum
Ensaio
≥97.0% (GC)
índice de refração
n20/D 1.507 (lit.)
n20/D 1.509
pb
187-189 °C (lit.)
densidade
1.137 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1ccccc1F
InChI
1S/C8H7FO/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9/h2-5H,1H3
chave InChI
QMATYTFXDIWACW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
143.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
62 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.