Documentos Principais
44579
Sigma-Aldrich
Drierite
drying agent
Sinônimo(s):
Calcium sulfate, Gypsum
About This Item
Fórmula linear:
CaSO4
Número CAS:
Peso molecular:
136.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
grau
drying agent
tamanho de partícula
10-20 mesh
cadeia de caracteres SMILES
[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ca.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
chave InChI
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
Informações legais
Drierite is a trademark of W.A. Hammond Drierite Co., LTD
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Drierite™ without indicator, 8 mesh
Sigma-Aldrich
238937
Drierite
Drierite™ without indicator, 4 mesh
Sigma-Aldrich
238910
Drierite
Labclear™ gas filter Refillable, weight 200 g(volume)
371211
Labclear gas filter
Labclear™ gas filter Refillable, weight 400 g(volume)
371238
Labclear gas filter
The ontogeny of personality in the wild guinea pig.
Guenther A, et al.
Animal behaviour, 90, 131-139 (2014)
The analysis of carbon monoxide in urban air at the ppm level, and the normal carbon monoxide value.
L Dubois et al.
Journal of the Air Pollution Control Association, 16(3), 135-139 (1966-03-01)
Enthalpies of vaporization of organic compounds.
Howard PB and Wadso I.
Acta Chemica Scandinavica, 24, 145-149 (1970)
GAS CHROMATOGRAPHIC DETERMINATION OF LOWER ALCOHOLS IN BIOLOGIC SAMPLES.
H LYONS et al.
Clinical chemistry, 10, 429-432 (1964-05-01)
Respirometry: anhydrous drierite equilibrates with carbon dioxide and increases washout times.
White CR, et al.
Physiological and Biochemical Zoology : Pbz, 79(5), 977-988 (2006)