44224
Dodecyl 2-nitrophenyl ether
Selectophore™, ≥99.0%
Sinônimo(s):
1-Dodecyloxy-2-nitrobenzene, 2-Nitrophenyl dodecyl ether, ETH 217
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
Selectophore™
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
≥99.0%
índice de refração
n20/D 1.503
pb
218 °C/1.5 mmHg (lit.)
densidade
0.999 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCOc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C18H29NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-13-16-22-18-15-12-11-14-17(18)19(20)21/h11-12,14-15H,2-10,13,16H2,1H3
chave InChI
DXCTUMLYTQODSP-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
228.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
109 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?