Documentos Principais
44156
Supelco
N-Methyl-N-trimethylsilyltrifluoroacetamide activated II
for GC derivatization, LiChropur, activated with 2-(Trimethylsilyl)ethanethiol
Sinônimo(s):
MSTFA activated II
Selecione um tamanho
5 ML
R$ 1.570,00
R$ 1.570,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 ML
R$ 1.570,00
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.22
R$ 1.570,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
Nível de qualidade
Formulário
liquid
qualidade
LiChropur
adequação da reação
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.380
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
  • Derivatizing agent for the trimethylsilylation of -OH and -NH groups for GC and GC-MS[1]
  • Suitable for the silylation of testosterone, tested by GCMS
Características e benefícios
  • Activated with trimethylsily-ethanethiol.       
  • This mixture is equivalent to a 1000:2 mixture of MSTFA and iodotrimethylsilane.       
Outras notas
This mixture is equivalent to a 1000 : 2 mixture of MSTFA and iodotrimethylsilane.
Informações legais
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
78.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
26 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
W. Schanzer et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 687, 93-93 (1996)
Artigos
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs