Documentos Principais
43236
Supelco
2-Ethyl-3,5(6)-dimethylpyrazine, mixture of isomers
analytical standard
Sinônimo(s):
2-Ethyl-3(5 or 6)-dimethylpyrazine, mixture of isomers
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 664,00
R$ 664,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 664,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H12N2
Número CAS:
Peso molecular:
136.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
R$ 664,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤2.0% water
índice de refração
n20/D 1.500-1.502
n20/D 1.5015 (lit.)
p.e.
180-181 °C (lit.)
densidade
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCc1ncc(C)nc1C.CCc2nc(C)cnc2C
InChI
1S/2C8H12N2/c1-4-8-7(3)10-6(2)5-9-8;1-4-8-7(3)9-5-6(2)10-8/h2*5H,4H2,1-3H3
chave InChI
BOFLOMVCGPWPQC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
156.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
69 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)