75831
Santalol, α- and β-isomers
analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥80% (sum of isomers)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
índice de refração
n20/D 1.507 (lit.)
pb
101-103 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidade
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C15H24O/c1-11(10-16)5-4-8-15(3)12(2)13-6-7-14(15)9-13/h5,13-14,16H,2,4,6-10H2,1,3H3/b11-5+/t13-,14+,15-/m1/s1
chave InChI
OJYKYCDSGQGTRJ-INLOORNJSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.