424455
Resorufin
Dye content 95 %
Sinônimo(s):
7-Hydroxy-3H-phenoxazin-3-one, NSC 12097
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
composição
Dye content, 95%
pf
>300 °C (lit.)
λmax
573 nm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C=C1)C=C2C1=NC3=CC=C(O)C=C3O2
InChI
1S/C12H7NO3/c14-7-1-3-9-11(5-7)16-12-6-8(15)2-4-10(12)13-9/h1-6,14H
chave InChI
HSSLDCABUXLXKM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?