Merck
Pular para
92001
Ampliflu Red "easy to use" Kit
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
1 kit
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 5.975,00
Sobre este item
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352108
Storage temp.:
2-8°C
R$ 5.975,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Solicite um pedido personalizado
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
form
powder
Quality Segment
fluorescence
λex 571 nm; λem 585 nm
storage temp.
2-8°C
General description
For the easy preparation of Ampliflu Red peroxidase substrate working solutions. Includes preweighed vials of Ampliflu Red and solvent (DMSO).
Legal Information
Ampliflu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
90101AMP31004465962
Ampliflu™ Red suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
90101
Ampliflu Red
fluorescence
λex 571 nm; λem 585 nm
fluorescence
λex 571 nm; λem 585 nm in DMSO
fluorescence
-
fluorescence
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
form
powder
form
powder
form
-
form
-
Somente componentes do kit
Nº do produto
Descrição
  • Dimethyl sulfoxide, puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.9% (GC) 5 mL
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Nº do produto
Descrição
SDS & Preços
  • Ampliflu Red, suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPLC) 10 x 1
    SDS
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)