41924
Cyanoguanidine
pharmaceutical impurity standard, ≥95.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Dicyandiamide, Metformin Related Compound A (USP), Metformin impurity A (PhEur), Cyanoguanidine, Dicyanodiamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤10.0% related substances
≤5.0% solvents
≤5.0% water
pf
208-211 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(=N)NC#N
InChI
1S/C2H4N4/c3-1-6-2(4)5/h(H4,4,5,6)
chave InChI
QGBSISYHAICWAH-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?