41406
4-Phenyl-2-butanone
analytical standard
Sinônimo(s):
Benzylacetone, Methyl 2-phenethyl ketone, NSC 44829, NSC 813
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
índice de refração
n20/D 1.512 (lit.)
p.e.
235 °C (lit.)
densidade
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3
chave InChI
AKGGYBADQZYZPD-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
221.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
105 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)