Documentos Principais
409499
Sigma-Aldrich
1,4-Dibutoxy-2,3-naphthalenedicarbonitrile
99%
About This Item
Fórmula linear:
[CH3(CH2)3O]2C10H4(CN)2
Número CAS:
Peso molecular:
322.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Ensaio
99%
forma
powder or crystals
pf
71-73 °C (lit.)
solubilidade
DMSO: 25 mg/mL, clear, colorless to slightly brownish-yellow
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOc1c(C#N)c(C#N)c(OCCCC)c2ccccc12
InChI
1S/C20H22N2O2/c1-3-5-11-23-19-15-9-7-8-10-16(15)20(24-12-6-4-2)18(14-22)17(19)13-21/h7-10H,3-6,11-12H2,1-2H3
chave InChI
YXJSABMTZAXNKC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)