Documentos Principais
459712
Sigma-Aldrich
Copper(II) 2,3,9,10,16,17,23,24-octakis(octyloxy)-29H,31H-phthalocyanine
Dye content 95 %
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 1.917,00
R$ 1.917,00
Previsão de entrega em26 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 1.917,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C96H144CuN8O8
Número CAS:
Peso molecular:
1601.77
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 1.917,00
Previsão de entrega em26 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
solid
Nível de qualidade
composição
Dye content, 95%
pf
>300 °C (lit.)
λmax
677 nm
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCOc1cc2c3nc(nc4n5[Cu]n6c(n3)c7cc(OCCCCCCCC)c(OCCCCCCCC)cc7c6nc8nc(nc5c9cc(OCCCCCCCC)c(OCCCCCCCC)cc49)c%10cc(OCCCCCCCC)c(OCCCCCCCC)cc8%10)c2cc1OCCCCCCCC
InChI
1S/C96H144N8O8.Cu/c1-9-17-25-33-41-49-57-105-81-65-73-74(66-82(81)106-58-50-42-34-26-18-10-2)90-97-89(73)101-91-75-67-83(107-59-51-43-35-27-19-11-3)84(108-60-52-44-36-28-20-12-4)68-76(75)93(98-91)103-95-79-71-87(111-63-55-47-39-31-23-15-7)88(112-64-56-48-40-32-24-16-8)72-80(79)96(100-95)104-94-78-70-86(110-62-54-46-38-30-22-14-6)85(69-77(78)92(99-94)102-90)109-61-53-45-37-29-21-13-5;/h65-72H,9-64H2,1-8H3;/q-2;+2
chave InChI
GIAVAZMIHRPGQC-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)