39774
4-Ethylguaiacol
analytical standard
Sinônimo(s):
4-Ethyl-2-methoxyphenol, NSC 82313
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.528 (lit.)
n20/D 1.529
pb
234-236 °C (lit.)
pf
15 °C (lit.)
densidade
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C9H12O2/c1-3-7-4-5-8(10)9(6-7)11-2/h4-6,10H,3H2,1-2H3
chave InChI
CHWNEIVBYREQRF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Commercial soy sauce using gas chromatography-olfactometry (GC-O).
- Red wine using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
- Apple cider using gas chromatography-olfactometry (GC-O) and gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
226.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
108 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?