Documentos Principais
393371
Sigma-Aldrich
4-Pentylbicyclo[2.2.2]octan-1-ol
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H24O
Número CAS:
Peso molecular:
196.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
Formulário
solid
pf
60-62 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC12CCC(O)(CC1)CC2
InChI
1S/C13H24O/c1-2-3-4-5-12-6-9-13(14,10-7-12)11-8-12/h14H,2-11H2,1H3
chave InChI
GXILFILMRJBMSD-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)