Documentos Principais
383783
Sigma-Aldrich
N,N′-Ditridecylperylene-3,4,9,10-tetracarboxylic diimide
95%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.624,00
R$ 1.624,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.624,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C50H62N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
755.04
Beilstein:
8607257
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
R$ 1.624,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
powder, crystals or chunks
pf
>300 °C (lit.)
solubilidade
toluene: 10 mg/mL
λmax
526 nm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCN1C(=O)c2ccc3c4ccc5C(=O)N(CCCCCCCCCCCCC)C(=O)c6ccc(c7ccc(C1=O)c2c37)c4c56
InChI
1S/C50H62N2O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-33-51-47(53)39-29-25-35-37-27-31-41-46-42(32-28-38(44(37)46)36-26-30-40(48(51)54)45(39)43(35)36)50(56)52(49(41)55)34-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h25-32H,3-24,33-34H2,1-2H3
chave InChI
XCAZCFDCJHGAIT-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Dyes and Pigments, 11, 303-303 (1989)
Artigos
Fabrication procedure of organic field effect transistor device using a soluble pentacene precursor.