663913
N,N′-Dioctyl-3,4,9,10-perylenedicarboximide
98%
Sinônimo(s):
PTCDI-C8
Selecione um tamanho
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
>300 °C
λmax
526 nm
fluorescência
λem ≤533 nm in chloroform
propriedades semicondutoras
N-type (mobility=1.7 cm2/V·s)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCN1C(=O)c2ccc3c4ccc5C(=O)N(CCCCCCCC)C(=O)c6ccc(c7ccc(C1=O)c2c37)c4c56
InChI
1S/C40H42N2O4/c1-3-5-7-9-11-13-23-41-37(43)29-19-15-25-27-17-21-31-36-32(40(46)42(39(31)45)24-14-12-10-8-6-4-2)22-18-28(34(27)36)26-16-20-30(38(41)44)35(29)33(25)26/h15-22H,3-14,23-24H2,1-2H3
chave InChI
YFGMQDNQVFJKTR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Flexible electronic circuits, displays, and sensors based on organic active materials will enable future generations of electronics products that may eventually enter the mainstream electronics market.
Review the potential of self-assembled multilayer gate dielectric films fabricated from silane precursors for organic, inorganic, and transparent TFT and for TFT circuitry and OLED displays.
Small molecular weight organic semiconductors are promising for flexible transistor applications in next-gen soft electronics.
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.