Documentos
37922
Supelco
2,3,4,5,6-Pentabromoethylbenzene
analytical standard
Sinônimo(s):
Pentabromoethylbenzene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H5Br5
Número CAS:
Peso molecular:
500.65
Beilstein:
3133073
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
grau
analytical standard
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
petroleum
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCc1c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c1Br
InChI
1S/C8H5Br5/c1-2-3-4(9)6(11)8(13)7(12)5(3)10/h2H2,1H3
chave InChI
FIAXCDIQXHJNIX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Phoebe J Lewis et al.
Marine pollution bulletin, 159, 111488-111488 (2020-08-02)
While globally distributed throughout the world's ecosystems, there is little baseline information on persistent organic pollutants (POPs) in marine environments in Australia and, more broadly, the Southern Hemisphere. To fill this knowledge gap, we collected baseline information on POPs in