Documentos Principais
242063
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-N,N-Dimethyl-1-phenylethylamine
97%
Sinônimo(s):
(S)-(−)-N,N,α-Trimethylbenzylamine
Selecione um tamanho
1 G
R$ 775,00
R$ 775,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 775,00
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH(CH3)N(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
149.23
Beilstein:
3196218
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 775,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]20/D −49.2°, c = 1 in methanol
índice de refração
n20/D 1.503 (lit.)
p.e.
81 °C/16 mmHg (lit.)
densidade
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
phenyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](N(C)C)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15N/c1-9(11(2)3)10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,1-3H3/t9-/m0/s1
chave InChI
BVURNMLGDQYNAF-VIFPVBQESA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
147.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
64 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)