Documentos Principais
37214
Supelco
Peroxide 25 Test Sticks Quantofix®
0.5-25 mg/L (H2O2)
Sinônimo(s):
Quantofix® Peroxide 25 Test sticks
About This Item
Código UNSPSC:
41113319
faixa de medição
0.5-25 mg/L (H2O2)
aplicação(ões)
environmental
Descrição geral
Contents:
Tube with 100 test sticks.
Storage:
Avoid exposing the strips to sunlight and moisture. Keep container cool and dry (store below +30 °C).
Gradation:
0 - 0.5 - 2 - 5 - 10 - 25 mg/l H2O2
Informações legais
Quantofix is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co., KG
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)