T8019
Tentoxin from Alternaria tenuis
Naturally occurring phytotoxic cyclic tetrapeptide
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
fungus (Alternaria tenuis)
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CC1NC(=O)C(C)N(C)C(=O)CNC(=O)\C(=C/c2ccccc2)N(C)C1=O
InChI
1S/C22H30N4O4/c1-14(2)11-17-22(30)26(5)18(12-16-9-7-6-8-10-16)21(29)23-13-19(27)25(4)15(3)20(28)24-17/h6-10,12,14-15,17H,11,13H2,1-5H3,(H,23,29)(H,24,28)/b18-12-/t15-,17-/m0/s1
chave InChI
SIIRBDOFKDACOK-LFXZBHHUSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3