C3394
Cordycepin
from Cordyceps militaris, ≥98% (HPLC), powder, adenosine analogue
Sinônimo(s):
3′-Deoxyadenosine
About This Item
Produtos recomendados
product name
Cordycepin, from Cordyceps militaris
fonte biológica
Cordyceps militaris
Nível de qualidade
forma
powder
espectro de atividade do antibiótico
fungi
Modo de ação
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)C[C@H]3O
InChI
1S/C10H13N5O3/c11-8-7-9(13-3-12-8)15(4-14-7)10-6(17)1-5(2-16)18-10/h3-6,10,16-17H,1-2H2,(H2,11,12,13)/t5-,6+,10+/m0/s1
chave InChI
OFEZSBMBBKLLBJ-BAJZRUMYSA-N
Informações sobre genes
rat ... Adora1(29290)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Os clientes também visualizaram
Artigos
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.