36332
2-Chlorophenol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
condição de armazenamento
under inert gas (Argon)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.558 (lit.)
p.e.
175-176 °C (lit.)
pf
8 °C (lit.)
densidade
1.241 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H5ClO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H
chave InChI
ISPYQTSUDJAMAB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Produtos recomendados
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
147.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
64.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)