35833
4-Chloro-2-methylphenol
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
4-Chloro-o-cresol
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
p.e.
220-225 °C (lit.)
pf
43-46 °C (lit.)
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(Cl)ccc1O
InChI
1S/C7H7ClO/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4,9H,1H3
chave InChI
RHPUJHQBPORFGV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
172.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
78 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)