261416
4-Chloro-2-isopropyl-5-methylphenol
99%
Sinônimo(s):
Chlorothymol
Selecione um tamanho
Ensaio
99%
pf
60-62 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: soluble 10%, clear to very slightly hazy, yellow
water: insoluble
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)c1cc(Cl)c(C)cc1O
InChI
1S/C10H13ClO/c1-6(2)8-5-9(11)7(3)4-10(8)12/h4-6,12H,1-3H3
chave InChI
KFZXVMNBUMVKLN-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)