34921
Acetonitrilo
≥99.9% (GC)
Sinônimo(s):
ACN, Cianeto de metila, Cianometano, Etil-nitrilo
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
1.41 (vs air)
pressão de vapor
72.8 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.9% (GC)
temperatura de autoignição
973 °F
Lim. expl.
16 %
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezas
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.01% water (Karl Fischer)
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
transmitância
200 nm, ≥80%
210 nm, ≥90%
230 nm, ≥98%
índice de refração
n20/D 1.344 (lit.)
pb
81-82 °C (lit.)
pf
−45 °C (lit.)
densidade
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
adequação
passes test for IR spectroscopy
cadeia de caracteres SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
chave InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?