Documentos Principais
34538
Supelco
Trifluralin-(dipropyl-d14)
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
2,6-Dinitro-N,N-di(propyl-d7)-4-trifluoromethylaniline, Trifluralin-d14
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13D14H2F3N3O4
Número CAS:
Peso molecular:
349.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
77101502
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])([2H])N(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C1=C([N+]([O-])=O)C=C(C(F)(F)F)C=C1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H16F3N3O4/c1-3-5-17(6-4-2)12-10(18(20)21)7-9(13(14,15)16)8-11(12)19(22)23/h7-8H,3-6H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2
chave InChI
ZSDSQXJSNMTJDA-ZLKPZJALSA-N
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)