34042
Rafoxanide
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
3′-Chloro-4′-(4-chlorophenoxy)-3,5-diiodosalicylanilide
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(I)cc(I)cc1C(=O)Nc2ccc(Oc3ccc(Cl)cc3)c(Cl)c2
InChI
1S/C19H11Cl2I2NO3/c20-10-1-4-13(5-2-10)27-17-6-3-12(9-15(17)21)24-19(26)14-7-11(22)8-16(23)18(14)25/h1-9,25H,(H,24,26)
chave InChI
NEMNPWINWMHUMR-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)