32671
Carnidazole
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
[2-(2-Methyl-5-nitro-imidazol-1-yl)ethyl]thiocarbamic acid O-methyl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COC(=S)NCCn1c(C)ncc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H12N4O3S/c1-6-10-5-7(12(13)14)11(6)4-3-9-8(16)15-2/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,9,16)
chave InChI
OVEVHVURWWTPFC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Eggs by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
- Environmental water samples by dispersive liquid-liquid microextraction (DLLME), followed by micellar electrokinetic chromatography (MEKC).
Produtos recomendados
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?