16715
Thiamphenicol
analytical standard
Sinônimo(s):
D-threo-2,2-Dichloro-N-(β-hydroxy-α-[hydroxymethyl]-4-[methylsulfonyl]phenethyl)acetamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
solubilidade
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
aplicação(ões)
clinical
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CS(=O)(=O)c1ccc(cc1)[C@@H](O)[C@@H](CO)NC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C12H15Cl2NO5S/c1-21(19,20)8-4-2-7(3-5-8)10(17)9(6-16)15-12(18)11(13)14/h2-5,9-11,16-17H,6H2,1H3,(H,15,18)/t9-,10-/m1/s1
chave InChI
OTVAEFIXJLOWRX-NXEZZACHSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?