33888
Ethofumesate-2-keto
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
3,3-Dimethyl-2-oxo-2,3-dihydrobenzofurane-5-yl methane sulfonate, Methane sulfonic acid 3,3-dimethyl-2-oxo-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)C(=O)Oc2ccc(OS(C)(=O)=O)cc12
InChI
1S/C11H12O5S/c1-11(2)8-6-7(16-17(3,13)14)4-5-9(8)15-10(11)12/h4-6H,1-3H3
chave InChI
CXWYCAYNZXSHTF-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?