33801
L-(+)-Tartaric acid
puriss. p.a., reag. ISO, 99.5-101.0% (calc. to the dried substance)
Sinônimo(s):
(2R,3R)-(+)-Tartaric acid, L-Threaric acid
About This Item
Produtos recomendados
Agency
Ph. Eur.
USP/NF
reag. ISO
Nível de qualidade
densidade de vapor
5.18 (vs air)
grau
puriss. p.a.
Ensaio
99.5-101.0% (calc. to the dried substance)
forma
powder or crystals
atividade óptica
[α]20/D +12.0 to +12.8°, c = 20% in H2O
temperatura de autoignição
797 °F
Impurezas
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
resíduo de ignição
≤0.1% (as SO4)
perda
≤0.1% loss on drying, 105 °C
pf
170-172 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤150 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤20 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
chave InChI
FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
302.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
150 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Silica gel G 254 plates are suitable for analysis of Dextromethorphan following the European pharmacopeia monograph.