798665
L-(+)-Tartaric acid
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99.5%
Sinônimo(s):
(2R,3R)-(+)-Tartaric acid, L-Threaric acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
anhydrous
Nível de qualidade
densidade de vapor
5.18 (vs air)
linha de produto
Redi-Dri™
Ensaio
≥99.5%
Formulário
crystalline powder
crystals
atividade óptica
[α]20/D +12.4°, c = 20 in H2O
pureza óptica
ee: 99% (GLC)
temperatura de autoignição
797 °F
qualidade
free-flowing
Impurezas
≤0.002% S compounds
≤0.005% insolubles
resíduo de ignição
≤0.02%
pf
170-172 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 150 g/L at 25 °C
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.001%
oxalate (C2O42-): passes test
phosphate (PO43-): ≤0.001%
traços de cátion
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
chave InChI
FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
302.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
150 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.