Documentos
32494
Supelco
3-Hydroxyibuprofen
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
2-[4-(3-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propionic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H18O3
Número CAS:
Peso molecular:
222.28
Beilstein:
9848786
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(CO)Cc1ccc(cc1)C(C)C(O)=O
InChI
1S/C13H18O3/c1-9(8-14)7-11-3-5-12(6-4-11)10(2)13(15)16/h3-6,9-10,14H,7-8H2,1-2H3,(H,15,16)
chave InChI
HFAIHLSDLUYLQA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ibuprofen (Ibu) is an anti-inflammatory drug, and it is metabolized in the human liver to a number of metabolites including 1-hydroxyibuprofen (1-OH-Ibu), 2-hydroxyibuprofen (2-OH-Ibu), and 3-hydroxyibuprofen (3-OH-Ibu).
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Production and NMR analysis of the human ibuprofen metabolite 3-hydroxyibuprofen.
Neunzig, Ina, et al.
Journal of Biotechnology, 157 (3), 417-420 (2012)