32439
Nifurpirinol
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
Furpirinol, Furpyrinol, {6-[2-(5-Nitro-2-furanyl)vinyl]-2-pyridinyl}methanol
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OCc1cccc(C=Cc2ccc(o2)[N+]([O-])=O)n1
InChI
1S/C12H10N2O4/c15-8-10-3-1-2-9(13-10)4-5-11-6-7-12(18-11)14(16)17/h1-7,15H,8H2
chave InChI
JQKHJQJVKRFMCO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)