Documentos Principais
32119
Supelco
Sulfaphenazole-(sulfanilamide ring-13C6)
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
4-Amino-N-(1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)benzene-13C6-sulfonamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C6C9H14N4O2S
Número CAS:
Peso molecular:
320.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
N[13c]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)S(=O)(=O)Nc2ccnn2-c3ccccc3
InChI
1S/C15H14N4O2S/c16-12-6-8-14(9-7-12)22(20,21)18-15-10-11-17-19(15)13-4-2-1-3-5-13/h1-11,18H,16H2/i6+1,7+1,8+1,9+1,12+1,14+1
chave InChI
QWCJHSGMANYXCW-ICKKZUCYSA-N
Descrição geral
Sulfaphenazole-(sulfanilamide ring-13C6) (CAS:1420043-53-3), analytical reference standard belongs to the VETRANAL product line of high purity veterinary drug standards used for the determination of the active ingredients of the drug in processed food of animal origin.
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)