561487
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one
97%
Sinônimo(s):
1,2-Benzisothiazolone, 1,2-Benzoisothiazol-3-one, 1,2-benzothiazoline-3-one, 2,3-Dihydro-1,2-benzothiazol-3-one, 3-Hydroxy-1,2-benzisothiazole, Benzisothiazolin-3-one
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
solid
pf
154-158 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1nsc2ccccc12
InChI
1S/C7H5NOS/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)10-8-7/h1-4H,(H,8,9)
chave InChI
DMSMPAJRVJJAGA-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
of Acyl Azide